Titanium(II) hydride ≥99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
12857.22EA
191
EUR
12857.22
12857.D3
12857.36
12857.06
Titanium(II) hydride ≥99% (metals basis)
Titanium(II) hydride
Formule:
H₂Ti MW: 49,9 g/mol Smeltpunt: 450 °C (ontbinding) Dichtheid: 3,9 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00151301 CAS-nummer: 7704-98-5 EINECS: 231-726-8 UN: 1871 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,09473 |