Titanium(II) hydride, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12384.1000EA
973
EUR
1.12384.1000
1.12384.0100
Titanium(II) hydride, Sigma-Aldrich®
Titanium(II) hydride
Formule:
H₂Ti MW: 49,9 g/mol Dichtheid: 3,91 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00151301 CAS-nummer: 7704-98-5 EINECS: 231-726-8 UN: 1871 ADR: 4.1, Merck Index: 14,09473 |
Specificaties testresultaten
Melting Point |
|
Molar Mass | 49.88 g/mol |
Bulk Density | 1400 kg/m3 |
Flash Point |
|
Density | 3.76 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 400 °C |
Hazard Class | 4.1 |
Hazard Class Description | Flammable Solid |