Titanium(IV) ethanolate for synthesis
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21083.0250EA
98.4
EUR
8.21083.0250
8.21083.1000
8.21083.9999
Titanium(IV) ethanolate for synthesis
Titanium(IV) ethanolate
Formule:
C₈H₂₀O₄Ti MW: 228,12 g/mol Kookpunt: 150 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,107 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 33 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009071 CAS-nummer: 3087-36-3 EINECS: 221-410-8 UN: 1993 ADR: 3,II |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) Hydrolysis |
Melting Point | -40 °C |
Molar Mass | 228.15 g/mol |
Boiling Point | 150 - 155 °C (16 hPa) |
Flash Point | 33 °C |
Refractive Index | 1.5043 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.08 g/cm3 (20 °C) |