Titanium(IV) propanolate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21107.0500EA
135
EUR
8.21107.0500
8.21107.9999
8.21107.0100
Titanium(IV) propanolate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) propanolate
Formule:
C₁₂H₂₈O₄Ti MW: 284,23 g/mol Kookpunt: 137 °C (7 hPa) Dichtheid: 1,033 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009365 CAS-nummer: 3087-37-4 EINECS: 221-411-3 UN: 2413 ADR: 3,III |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 284.22 g/mol |
Boiling Point | 170 °C (36 hPa) |
Flash Point | 38 °C |
Refractive Index | 1.4962 (25 °C, 589 nm) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |