Niobium(IV) oxide ≥99%

Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing

89692.09EA 98 EUR
89692.09 89692.18
Niobium(IV) oxide ≥99%
Niobium(IV) oxide
Formule: NbO₂
MW: 124,91 g/mol
Smeltpunt: 1915 °C
Dichtheid: 5,9
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016242
CAS-nummer: 12034-59-2
EINECS: 234-809-7

Bestel nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR