Niobium(V) oxide 99.99% (trace metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO193632500EA
536
EUR
ACRO193632500
ACRO193630100
ACRO193630500
Niobium(V) oxide 99.99% (trace metals basis)
Niobium(V) oxide
Formule:
Nb₂O₅ MW: 265,81 g/mol Smeltpunt: 1520 °C Dichtheid: 4,47 g/cm³ Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011128 CAS-nummer: 1313-96-8 EINECS: 215-213-6 Merck Index: 14,06559 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to off-white Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |