Niobium(V) oxide ≥99.95% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
36478.14EA 103 EUR
36478.14 36478.22
Niobium(V) oxide ≥99.95% (metals basis)
Niobium(V) oxide
For vacuum deposition
Formule: Nb₂O₅
MW: 265,81 g/mol
Smeltpunt: 1520 °C
Dichtheid: 4,6
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011128
CAS-nummer: 1313-96-8
EINECS: 215-213-6
Merck Index: 14,06559