Niobium(V) oxide
Leverancier: Roth Carl
ROTH4381.1EA 125 EUR
ROTH4381.1 ROTH4381.2
Niobium(V) oxide
Niobium(V) oxide
Formule: Nb₂O₅
MW: 265,81 g/mol
Smeltpunt: 1496 °C
Dichtheid: 4,6 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00011128
CAS-nummer: 1313-96-8
EINECS: 215-213-6
Merck Index: 14,06559