Chroom(III)chloride, watervrij 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
12336.18EA 94.8 EUR
12336.18 12336.30
Chroom(III)chloride, watervrij 98%
Chroom(III)chloride
Formule: Cl₃Cr
MW: 158,35 g/mol
Kookpunt: 1300 °C (sublimatie)
Smeltpunt: 1152 °C
Dichtheid: 2,87
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010948
CAS-nummer: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,02278