Chroom(III)chloride, watervrij ≥99.9%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
35691.14EA 111 EUR
35691.14 35691.22 35691.06
Chroom(III)chloride, watervrij ≥99.9%
Chroom(III)chloride
Formule: Cl₃Cr
MW: 158,35 g/mol
Smeltpunt: ∼ 1150 °C
Dichtheid: 2,87
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010948
CAS-nummer: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,02278