Manganese(II) carbonate ≥99.9% (metals basis excluding Na)
Leverancier: Thermo Scientific
14344.30EA
64.2
EUR
14344.30
14344.A1
Manganese(II) carbonate ≥99.9% (metals basis excluding Na)
Manganese(II) carbonate
Formule:
CMnO₃ MW: 114,95 g/mol Smeltpunt: 350 °C (ontbinding) Dichtheid: 3,125 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011116 CAS-nummer: 598-62-9 EINECS: 209-942-9 Merck Index: 13,05749 |