Manganese(III) fluoride ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
13069.09EA
84.4
EUR
13069.09
13069.18
Manganese(III) fluoride ≥98%
Manganese(III) fluoride
Formule:
F₃Mn MW: 111,93 g/mol Smeltpunt: Dec. Dichtheid: 3,54 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00016223 CAS-nummer: 7783-53-1 EINECS: 232-006-6 UN: 3087 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,05784 |