Manganese(II) iodide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
Ampuled under argon
35710.04EA 182 EUR
35710.04 35710.09
Manganese(II) iodide, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Manganese(II) iodide
Formule: I₂Mn
MW: 308,75 g/mol
Smeltpunt: 638 °C
Dichtheid: 5,0
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00016225
CAS-nummer: 7790-33-2
EINECS: 232-201-6
Merck Index: 12,05772