Mangaandioxide 99.99+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO193470050EA
63.5
EUR
ACRO193470050
ACRO193471000
ACRO193470250
Mangaandioxide 99.99+%
Mangaandioxide
Formule:
MnO₂ MW: 86,94 g/mol Smeltpunt: 535 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003463 CAS-nummer: 1313-13-9 EINECS: 215-202-6 Merck Index: 13,05753 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Grey to black Powder or crystals and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |