Mangaandioxide ≥89.0%, powder, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05957.1000EA
91.1
EUR
1.05957.1000
1.05957.9025
Mangaandioxide ≥89.0%, powder, Supelco®
Mangaandioxide
Formule:
MnO₂ MW: 86,94 g/mol Smeltpunt: 535 °C Dichtheid: 5,03 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00003463 CAS-nummer: 1313-13-9 EINECS: 215-202-6 Merck Index: 13,05753 |
Specificaties testresultaten
Assay (manganometric) | ≥ 89.0 % |
Substances insoluble in hydrochloric acid | ≤ 5.0 % |
Sulphate (SO₄) | ≤ 0.1 % |
Ba (Barium) | ≤ 1.0 % |
Ca (Calcium) | ≤ 1.0 % |
Fe (Iron) | ≤ 1.5 % |
Loss on drying (105 °C) | ≤ 0.3 % |