Iron(II) chloride, watervrij ≥99.5% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
31141.30EA
1060
EUR
31141.30
31141.06
31141.18
Iron(II) chloride, watervrij ≥99.5% (metals basis)
Iron(II) chloride
Formule:
Cl₂Fe MW: 126,75 g/mol Kookpunt: 1023 °C Smeltpunt: 674 °C Dichtheid: 3,160 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011004 CAS-nummer: 7758-94-3 EINECS: 231-843-4 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,04091 |