Nikkeldichloride, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Ampuled under argon
35713.14EA
614
EUR
35713.14
35713.06
35713.22
Nikkeldichloride, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Nikkeldichloride
Formule:
Cl₂Ni MW: 129,6 g/mol Smeltpunt: 1001 °C Dichtheid: 3,55 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011142 CAS-nummer: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06588 |