Cobalt(II) fluoride 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO311270250EA
91
EUR
ACRO311270250
ACRO311270050
Cobalt(II) fluoride 99%
Cobalt(II) fluoride
Formule:
CoF₂ MW: 96,93 g/mol Kookpunt: 1400 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 1200 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010941 CAS-nummer: 10026-17-2 EINECS: 233-061-9 UN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 13,02465 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Pink Powder |
Assay | ≥98.5 % (ex F) |