Cobalt(II) fluoride, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
Ampuled under argon
35740.09EA 254 EUR
35740.09 35740.04
Cobalt(II) fluoride, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Cobalt(II) fluoride
Formule: CoF₂
MW: 96,93 g/mol
Kookpunt: 1400 °C
Smeltpunt: 1200 °C
Dichtheid: 4,46
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010941
CAS-nummer: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02465