Iron(II,III) oxide ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
12374.A7EA
177
EUR
12374.A7
12374.C4
12374.A1
Iron(II,III) oxide ≥97%
Iron(II,III) oxide
Formule:
Fe₃O₄ MW: 231,54 g/mol Smeltpunt: 1538 °C Dichtheid: 5,2 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011010 CAS-nummer: 1317-61-9 EINECS: 215-277-5 Merck Index: 12,04087 |