Iron(II,III) oxide, zwart, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
24187.460EA 549 EUR
24187.460
Iron(II,III) oxide, zwart, TECHNICAL
Iron(II,III) oxide
Formule: Fe₃O₄
MW: 231,54 g/mol
Smeltpunt: 1560 °C
Dichtheid: 5,18 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00011010
CAS-nummer: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 12,04087
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Identification Passes test