Iron(III) oxide 99.999% -100 mesh
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO193260100EA
77.1
EUR
ACRO193260100
ACRO193262500
ACRO193260500
Iron(III) oxide 99.999% -100 mesh
Iron(III) oxide
Formule:
Fe₂O₃ MW: 159,69 g/mol Smeltpunt: 1538 °C (ontbinding) Dichtheid: 5,24 g/cm³ Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011008 CAS-nummer: 1309-37-1 EINECS: 215-168-2 Merck Index: 12,04072 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Red-brown to rust brown Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |