Iron(III) oxide ≥98% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
12375.A1EA
65.2
EUR
12375.A1
12375.C4
12375.A7
Iron(III) oxide ≥98% (metals basis)
Iron(III) oxide
Formule:
Fe₂O₃ MW: 159,69 g/mol Smeltpunt: 1565 °C Dichtheid: 5,24 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011008 CAS-nummer: 1309-37-1 EINECS: 215-168-2 Merck Index: 13,04058 |