Iron(III) oxide
Leverancier: Roth Carl
Waarschuwing
ROTH4463.1EA 43.7 EUR
ROTH4463.1
Iron(III) oxide
Iron(III) oxide
Formule: Fe₂O₃
MW: 159,69 g/mol
Smeltpunt: 1538 °C
Dichtheid: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00011008
CAS-nummer: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 12,04072