Iron(II) sulphide ≥99.98%
Leverancier: Thermo Scientific
22388.14EA
498
EUR
22388.14
22388.06
Iron(II) sulphide ≥99.98%
Iron(II) sulphide
Formule:
FeS MW: 87,91 g/mol Smeltpunt: 1195 °C Dichtheid: 4,74 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011013 CAS-nummer: 1317-37-9 EINECS: 215-268-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,04106 |