Iron(II) sulphide, Supelco®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03956.1000EA 58.8 EUR
1.03956.1000 1.03956.9025
Iron(II) sulphide, Supelco®
Iron(II) sulphide
Formule: FeS
MW: 87,91 g/mol
Smeltpunt: 1195 °C
Dichtheid: 4,694 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011013
CAS-nummer: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
ADR: 9,III
Merck Index: 12,04106