Cobalt(II) sulphate heptahydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A16201.0EEA
469
EUR
A16201.0E
A16201.36
A16201.22
Cobalt(II) sulphate heptahydrate ≥98%
Cobalt(II) sulphate heptahydrate
Formule:
CoSO₄·7H₂O MW: 281,1 g/mol Smeltpunt: 735 °C Dichtheid: 2,03 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00149658 CAS-nummer: 10026-24-1 EINECS: 233-334-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,02510 |