Cobalt(II) sulphate heptahydrate ≥97%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Gevaar
22926.361EA 422 EUR
22926.361 22926.268
Cobalt(II) sulphate heptahydrate ≥97%, TECHNICAL
Cobalt(II) sulphate heptahydrate
Formule: CoSO₄·7H₂O
MW: 281,1 g/mol
Smeltpunt: 735 °C
Dichtheid: 2,03 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00149658
CAS-nummer: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02510
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 97 %