Kojic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A10760.22EA 513 EUR
A10760.22 A10760.06 A10760.14
Kojic acid ≥99%
Kojic acid
Formule: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Kookpunt: 323 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 152…155 °C
Dichtheid: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006580
CAS-nummer: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 13,05334