Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Span® 20, Span® for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
8.40119.0100EA 28.1 EUR InStock
8.40119.0100 8.40119.0500
Span® 20, Span® for synthesis, Sigma-Aldrich®
Span® 20
Formule: C₁₈H₃₄O₆
MW: 346,46 g/mol
Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 1338-39-2
EINECS: 215-663-3
UN: 0000
Merck Index: 12,08872
Order Now
Specification Test Results
Molar Mass 346.47 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 1.0 g/cm3 (20 °C)
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal