Span® 65, Span® for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40122.0500EA
90.8
EUR
8.40122.0500
8.40122.0100
Span® 65, Span® for synthesis, Sigma-Aldrich®
Span® 65
Formule:
C₆₀H₁₁₄O₈ MW: 963,56 g/mol Dichtheid: 0,98 g/cm³ (25 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
CAS-nummer:
26658-19-5 EINECS: 247-891-4 |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 53 °C |
Molar Mass | 963.55 g/mol |
Boiling Point |
|
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|
Density | 0.98 g/cm3 (25 °C) |