L(+)-Ascorbic acid, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL33034-6X250GEA 450 EUR
SIAL33034-6X250G SIAL33034-6X100G SIAL33034-1KG SIAL33034-6X1KG SIAL33034-250G SIAL33034-100G
L(+)-Ascorbic acid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ascorbic acid
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Kookpunt: 553 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 190…192 °C
Dichtheid: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064328
CAS-nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/10/16009810.jpg https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/91/16640591.jpg