Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
L(+)-Ascorbic acid, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Sigma-Aldrich
SIAL255564-100GEA 34.4 EUR InStock
SIAL255564-100G SIAL255564-500G SIAL255564-5G
L(+)-Ascorbic acid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ascorbic acid
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Kookpunt: 553 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 190…192 °C
Dichtheid: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064328
CAS-nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
UN: 0000
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/10/16009810.jpg https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/91/16640591.jpg
Order Now
Bestelling
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal