L(+)-Ascorbic acid
Leverancier: Merck
47863.EA 26.7 EUR
47863.
L(+)-Ascorbic acid
L(+)-Ascorbic acid
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Kookpunt: 553 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 190…192 °C
Dichtheid: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064328
CAS-nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/09/26659309.jpg https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/91/16640591.jpg