Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
2-Phenanthrenol
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
EHERE20992200EA 614 EUR InStock
EHERE20992200
2-Phenanthrenol
2-Phenanthrenol
Formule: C₁₄H₁₀O
MW: 194,23 g/mol
CAS-nummer: 605-55-0
EINECS: 210-091-0
UN: 0000
Order Now
Bestelling
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal