Phenanthrene
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC20920000EA 87.5 EUR
EHERC20920000
Phenanthrene
Phenanthrene
Formule: C₁₄H₁₀
MW: 178,23 g/mol
Kookpunt: 340 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 97…99 °C
Dichtheid: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 153 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001168
CAS-nummer: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07354
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/56/2298456.jpg