Phenanthrene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22122.0100EA 145 EUR
8.22122.6000 8.22122.9999 8.22122.0100 8.22122.0250
Phenanthrene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Phenanthrene
Formule: C₁₄H₁₀
MW: 178,23 g/mol
Kookpunt: 340 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 97…99 °C
Dichtheid: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 153 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001168
CAS-nummer: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07354
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/56/2298456.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 1.15 mg/l (25 °C)
Melting Point 97 - 100 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Bulk Density 690 kg/m3
Boiling Point 336 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.00012 hPa (20 °C)
Flash Point 171 °C
Ignition Point 450 °C