6(5H)-Phenanthridinone 96%
Leverancier: Thermo Scientific
B25187.03EA 65.2 EUR
B25187.03 B25187.06
6(5H)-Phenanthridinone 96%
6(5H)-Phenanthridinone
Formule: C₁₃H₉NO
MW: 195,22 g/mol
Smeltpunt: 288…294 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004988
CAS-nummer: 1015-89-0
EINECS: 213-804-3