Dimidium bromide, Millipore®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12130.0005EA
1850
EUR
1.12130.0005
1.12130.0001
Dimidium bromide, Millipore®
Dimidium bromide
Formule:
C₂₀H₁₈BrN₃ MW: 380,29 g/mol Smeltpunt: 243…248 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011757 CAS-nummer: 518-67-2 EINECS: 208-256-7 ADR: 6.1,I |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 242 °C |
Molar Mass | 380.28 g/mol |
Bulk Density | 380 kg/m3 |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |