Dimidium bromide
Leverancier: Roth Carl
Waarschuwing
ROTH2217.1EA 112.5 EUR
ROTH2217.1
Dimidium bromide
Dimidium bromide
Formule: C₂₀H₁₈BrN₃
MW: 380,29 g/mol
Smeltpunt: 243…248 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00011757
CAS-nummer: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/12/2301412.jpg