12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Leverancier: Molekula
MOLE16255417-5GEA 0 EUR
MOLE16255417-5G
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
12-Crown-4 (1,4,7,10-tetraoxacyclododecane, lithium ionophore V)
Formule: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Kookpunt: 254 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 16 °C
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00005103
CAS-nummer: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II