9-Methyladenine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO325875000EA 414 EUR
ACRO325875000 ACRO325871000
9-Methyladenine 98%
9-Methyladenine
Formule: C₆H₇N₅
MW: 149,16 g/mol
Smeltpunt: 300…302 °C
MDL-nummer: MFCD00047232
CAS-nummer: 700-00-5
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Beige Crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %