3-Methylxanthine
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
Waarschuwing
PROOMM0176.03EA 1500 EUR
PROOMM0176.03
3-Methylxanthine
3-Methylxanthine
Formule: C₆H₆N₄O₂
MW: 166,14 g/mol
MDL-nummer: MFCD00005580
CAS-nummer: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1