Caffeine, Sigma-Aldrich®
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL27602-250GEA 97.8 EUR
SIAL27602-250G
Caffeine, Sigma-Aldrich®
Caffeine
Formule: C₈H₁₀N₄O₂
MW: 194,19 g/mol
Smeltpunt: 235…239 °C
Dichtheid: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005758
CAS-nummer: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Merck Index: 13,01636
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/46/2297946.jpg