2-Ethylpyrazine for synthesis
Leverancier: Merck
8.14478.0005EA 0 EUR
8.14478.0005 8.14478.9999
2-Ethylpyrazine for synthesis
2-Ethylpyrazine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kookpunt: 152 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006149
CAS-nummer: 13925-00-3
EINECS: 237-691-5
UN: 1993
ADR: 3,III