2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Leverancier: Molekula
|
Waarschuwing
|
MOLEM47807175EA
0
EUR
MOLEM47807175
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Formule:
C₈H₁₂N₂ MW: 136,2 g/mol Kookpunt: 190 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,15 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00006146 CAS-nummer: 1124-11-4 EINECS: 214-391-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...