1H-Pyrazole ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A14186.22EA 158 EUR
A14186.22 A14186.14
1H-Pyrazole ≥98%
1H-Pyrazole
Formule: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Kookpunt: 186…188 °C
Smeltpunt: 66…70 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005234
CAS-nummer: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144