1H-Pyrazole

Leverancier: Molekula
Waarschuwing

MOLE55553959-25GEA 79.1 EUR
MOLE55553959-25G
1H-Pyrazole
1H-Pyrazole
Formule: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Kookpunt: 186 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 66…68 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005234
CAS-nummer: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR