3-Bromo-5-chloropyridine 95%

Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar

H27454.03EA 58.9 EUR
H27454.03 H27454.06
3-Bromo-5-chloropyridine 95%
3-Bromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Smeltpunt: 78…81 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD04114221
CAS-nummer: 73583-39-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR