3-Bromo-2-nitropyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L19523.06EA 335 EUR
L19523.06 L19523.03
3-Bromo-2-nitropyridine ≥98%
3-Bromo-2-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Smeltpunt: 102…106 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00955614
CAS-nummer: 54231-33-3